Learn More
CHAPSO , MP Biomedicals
Code produit 17801391 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17801391 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17801391 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219032005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00€
    637.35€ / 5g
    Économisez 32.65€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau CHAPSO
CAS 75621-03-3
Quantité 5 g
Formule moléculaire C32H58N2O7S
Synonyme 3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethyl- ammonio]-2-hydroxy-1-propane sulfonate
Clé InChI UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Nom IUPAC 3-[diméthyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propane-1-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 614.883
CID PubChem 134129639
Poids de la formule 630.9