Learn More
Unity Lab Services™ Rapport de Caractérisation Cofrac Enceinte Thermique
Code produit 11739288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Rapport de caractérisation
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit
11739288 Rapport de caractérisation
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11739288 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur UMVP933A
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
  • Détermination de l'écart de consigne, de l'erreur d'indication, de l'homogénéité et de la stabilité de l'environnement en régime établi.
  • Mesures effectuées pour un volume intérieur ≤ à 2m3 délimité par 9 capteurs (à une température de consigne donnée) selon la fiche documentaire FD X15-140 paragraphes § 8.5; § 8.6; § 8.7; § 8.8
  • Pour limiter les effets de parois de l'enceinte, une distance de 5 cm (entre la paroi et le capteur) est respectée pour toutes les enceintes y compris celles de volume < 1m3.
  • Consigne de température comprise entre -80°C et +200°C
  • Nos meilleures incertitudes (k=2) : +/-0,3°C de -80°C à 70°C +/-0,6°C de 70°C à 200°C
  • Acquisition sur une durée supérieure où égale à 30 minutes
  • Fréquence d'acquisition : 1 mesure par minute au minimum
  • Prestation réalisée en sous-traitance par THERMO ELECTRON SAS sous accréditation COFRAC numéro 1-5983, Essais, portée disponible sur www.cofrac.fr.
  • Valeurs à préciser à la commande : - Température de consigne - Erreur Maximale Tolérée
  • Nota: Lors d'E.M.T. connues, le jugement de conformité prend en compte les incertitudes d'essais.
  • Toute communication de résultats sera faite sous forme électronique au format pdf envoyée par email à l'adresse communiquée par vos soins, ceci afin de garantir la confidentialité.
  • Sauf mention contraire de votre part, la commande de cette référence vaut convention de preuve par laquelle vous acceptez ces modalités de transmission.
  • Si, parmi les relevés effectués,des valeurs de température sont inférieures à -80°C, le rapport émis ne sera pas couvert par l'accréditation du laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Enceintes thermiques
Certifications/Conformité Cofrac
Type de produit Rapport de caractérisation