Learn More
Unity Lab Services™ Caractérisation d'étuve à vide, Cinq Points
Description
- Contrôle des spécifications de l'équipement dont:
- Stabilité, homogénéité, écart de consigne et d'indication pour la température.
- Justesse du vide lors de l'essai.
- Mesures effectuées sous vide à une température de consigne donnée sur un plateau (sondes localisées en 5 points du plateau contrôlé).
- Consigne de température comprise entre 35°C et +120°C
- Valeur à préciser à la commande.
- Prestation réalisée avec des équipements de référence raccordés aux étalons nationaux.
- Toute communication de résultats sera faite sous forme électronique au format pdf envoyée par email à l'adresse communiquée par vos soins, ceci afin de garantir la confidentialité.
- Sauf mention contraire de votre part, la commande de cette référence vaut convention de preuve par laquelle vous acceptez ces modalités de transmission.
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Etuve Vide |
| Durée | 1 jour |
| Type de produit | Rapport de caractérisation |