Learn More
Charbon actif, technique, poudre décolorante, activé, Fisher Chemical™
Code produit 10000050 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10000050 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
11478103 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10010050 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10000050 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/4040/60
 Article restreint
Expédition estimée: 09-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 7440-44-0
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
Numéro MDL 133992
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Spécification
Point de fusion 3652 °C
Couleur Noir
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 1 kg
Poids de la formule 12g/mol
Forme physique Poudre solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Charbon actif
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 2
Mention de danger
  • H252-Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer.
Conseils de prudence
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.