Learn More
Hirschmann™ Chargeur 230 V EU
Code produit 10156980
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Batterie 230 V Pipetus
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
10156980 Batterie 230 V Pipetus
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10156980 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9907503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.83€
    97.50€ / 1 pièces
    Économisez 30.33€
    23% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Chargeur de pièces de rechange 230 Volt EU pour tous les nouveaux modèles pipetus™ et pour opus™.
  • Chargeur de pièces de rechange 230 Volt EU pour tous les nouveaux modèles pipetus™ et pour opus™.
Spécification
Type de produit Chargeur
À utiliser avec (équipement) Batterie 230 V Pipetus
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V