Learn More
Eppendorf™ Portoir 2, pour Eppendorf Xplorer™/Xplorer™ plus
GREENER_CHOICE
Code produit 15735223 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
Un modèle Eppendorf Xplorer™ ou Xplorer plus pipette
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
15735223 Un modèle Eppendorf Xplorer™ ou Xplorer plus pipette 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15735223 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 3116000031
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet d’économiser de l’espace sur la paillasse et de stocker et de recharger facilement votre pipette.
Saves bench space and conveniently stores and charges your pipette.
  • Permet le transport et le chargement d'une pipette Eppendorf Xplorer™ ou Xplorer™ plus
  • Conception robuste, qui maintient fermement l'instrument et le protège
  • Pieds en caoutchouc de grande taille, qui protègent le support contre les liquides renversés sur la paillasse
  • Possibilité d'enrouler le cordon d'alimentation en cas d'inutilisation
  • Fonctionne avec un adaptateur secteur / d'alimentation fourni avec pipette Eppendorf Xplorer™ ou Xplorer™ plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Un modèle Eppendorf Xplorer™ ou Xplorer plus pipette
À utiliser avec (application) Storing and charging pipettes
Comprend Portoir 2
Type de produit Pipette Holder and Charger