Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Support de charge par induction pour HandyStep™ touche / HandyStep™ toucher S
Code produit 16353677 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HandyStep Toucher et HandyStep Touch S
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16353677 HandyStep Toucher et HandyStep Touch S 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16353677 Fournisseur BRANDTECH™ BRAND™ Code fournisseur 705220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00€
    273.44€ / 1 pièces
    Économisez 79.56€
    22% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Rechargez vos appareils de manière sécurisée et sans encombrement. HandyStep™ appareils tactiles.
  • Gardez votre paillasse de laboratoire bien organisée tout en maintenant en toute sécurité le HandyStep™ toucher, même avec un PD-Tip™ II joint
  • technologie de recharge par induction
  • Indicateur d'état LED
  • Compatible avec les deux HandyStep™ toucher et HandyStep™ toucher S
  • Éléments fournis : support de chargement inclus. USB câble (sans bloc d'alimentation) et manuel d'utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Adaptateur d’alimentation non fourni
À utiliser avec BRAND HandyStep Tactile/Tapot S
Matériau Plastique
Type Support de charge inductive
À utiliser avec (équipement) HandyStep Toucher et HandyStep Touch S