Learn More
Thermo Scientific™ Enregistreurs graphiques pour congélateurs à ultra-basse température
Code produit 10601151 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Congélateur avec une capacité de 400 boîtes, série TSX
Congélateur avec une capacité de 500 boîtes, série TSX
Congélateur avec une capacité de 600 boîtes, série TSX
Congélateur avec une capacité de 700 boîtes, série TSX
Congélateurs à 400 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only)
Congélateurs à 500 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only)
Congélateurs à 500 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma FDE, TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only)
Congélateurs à 600 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600
Congélateurs à 600 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma FDE, TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only)
Congélateurs-coffres série TDE
Forma 88000, HERAfreeze HFU-T, Revco UxF et TSU Series (non disponible sur les congélateurs de 14.9 ft3), Série TSU (non disponible sur les congélateurs de 14,9 pieds cubes), HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger)
Forma 88400 et TSU400., TSU400
Forma 88500, 88600, 88700 et TSU500, TSU600 et, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600
Forma 900 et 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF/DxF et série TSE/TSD, Séries TSE/TSD, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series
Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300
Forma 900 et 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF et DxF, série TSE et TSD, Séries TSE/TSD, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series
HERAfreeze HFU400T ; Revco UxF400 ; TSU400, Revco™ UxF400
HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700
Revco CxF 390 , 350
Revco CxF série (sauf ULT350 et ULT390 )
Séries TSE/TSD, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF
Séries TSE/TSD, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series
Séries TSE/TSD, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series
TSX Series
Thermo Scientific™ TSU Series, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF
Type:
6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes
Enregistreur graphique
Enregistreur à tracé sec, installé en usine
Papier pour enregistreur graphique
Stylos pour enregistreur graphique
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
Tension:
230 V
39 product options available for selection
Product selection table with 39 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Type unitSize Tension
10601151 Thermo Scientific™ TSU Series, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF Papier pour enregistreur graphique 1 pièce -
11880573 Forma 900 et 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF/DxF et série TSE/TSD, Séries TSE/TSD, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series Papier pour enregistreur graphique 50 pièces -
13574930 Séries TSE/TSD, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series Papier pour enregistreur graphique 50 pièces -
10298002 Séries TSE/TSD, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes 1 pièce -
10715392 Séries TSE/TSD, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes 1 pièce -
10606013 Séries TSE/TSD, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes 1 pièce -
11983927 Séries TSE/TSD, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes 1 pièce -
11339311 Forma 900 et 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF et DxF, série TSE et TSD, Séries TSE/TSD, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series Stylos pour enregistreur graphique 1 pièce -
10553984 Séries TSE/TSD, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series Stylos pour enregistreur graphique 1 pièce -
11336351 Revco CxF série (sauf ULT350 et ULT390 ) 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes 1 pièce -
11346351 Revco CxF 390 , 350 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes 1 pièce -
11356351 Revco CxF 390 , 350 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes 1 pièce -
16318158 Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes 1 pièce 230 V
16357468 Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes 1 pièce 230 V
11366381 Forma 88000, HERAfreeze HFU-T, Revco UxF et TSU Series (non disponible sur les congélateurs de 14.9 ft3), Série TSU (non disponible sur les congélateurs de 14,9 pieds cubes), HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger) 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes 1 pièce -
11336391 HERAfreeze HFU400T ; Revco UxF400 ; TSU400, Revco™ UxF400 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes - -
11346391 Forma 88500, 88600, 88700 et TSU500, TSU600 et, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes 1 pièce -
11356391 HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes 1 pièce -
11993907 Forma 88400 et TSU400., TSU400 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes 1 pièce -
15389615 TSX Series Enregistreur graphique 1 pièce -
15369615 TSX Series Enregistreur graphique 1 pièce -
15788527 Congélateur avec une capacité de 400 boîtes, série TSX Enregistreur graphique 1 pièce -
15708537 Congélateur avec une capacité de 500 boîtes, série TSX Enregistreur graphique 1 pièce -
15728537 Congélateur avec une capacité de 600 boîtes, série TSX Enregistreur graphique 1 pièce -
15738537 Congélateur avec une capacité de 700 boîtes, série TSX Enregistreur graphique 1 pièce -
15758537 Congélateur avec une capacité de 400 boîtes, série TSX Enregistreur graphique 1 pièce -
15778537 Congélateur avec une capacité de 500 boîtes, série TSX Enregistreur graphique 1 pièce -
15798537 Congélateur avec une capacité de 600 boîtes, série TSX Enregistreur graphique 1 pièce -
15708547 Congélateur avec une capacité de 700 boîtes, série TSX Enregistreur graphique 1 pièce -
15778527 Congélateurs à 400 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) Enregistreur graphique 1 pièce -
15798527 Congélateurs à 500 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma FDE, TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only) Enregistreur graphique 1 pièce -
15718537 Congélateurs à 600 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma FDE, TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only) Enregistreur graphique 1 pièce -
15748537 Congélateurs à 400 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) Enregistreur graphique 1 pièce -
15768537 Congélateurs à 500 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only) Enregistreur graphique 1 pièce -
15788537 Congélateurs à 600 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600 Enregistreur graphique 1 pièce -
17888000 Congélateurs-coffres série TDE Enregistreur à tracé sec, installé en usine 1 pièce -
17898000 Congélateurs-coffres série TDE Enregistreur graphique 1 pièce -
17818020 Congélateurs-coffres série TDE Enregistreur graphique 1 pièce -
17828020 Congélateurs-coffres série TDE Enregistreur graphique 1 pièce -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
39 options
Code produit 10601151 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6185
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Enregistrez les températures sur sept jours, températures allant jusqu’à -150 °C.
Enregistrez sept jours de performances thermiques à des températures allant jusqu'à –150°C grâce aux enregistreurs Thermo Scientific™ pour congélateurs ultra-basse température. Les enregistreurs utilisent du papier graphique 15 cm (6 in.) et peuvent être installés sur site ou en usine.
Caractéristiques :
  • Enregistreur sur sept jours
  • Fonctionnement à -150°C
  • Installé sur site ou en usine
Informations de commande :
  • Les unités installées sur site requièrent un technicien qualifié
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Papier pour enregistreur graphique
Gamme de températures -150°C
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific™ TSU Series, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF
Autonomie statique 7 jours
Options de surveillance Archiviste