Learn More
Tocris Bioscience™ CHDI 113
Beskrivning
CHDI 113 is a potent huntingtin (HTT) pre-mRNA splicing modulator (EC50 = 66 nM). It lowers HTT protein in both human Huntington's disease (HD) stem cells and in the brain of BACHD (bacterial artificial chromosome-mediated transgenic) mouse model. CHDI 113 is brain penetrant and orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | 5-[(3R)-3-(Cyclopropylamino)-1-pyrrolidinyl]-N-(8-fluoro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)-2-pyrazinecarboxamide |
| CAS | 2743336-70-9 |
| Quantité | 5 mg |
| Cible | Huntingtin |
| Formule moléculaire | C20H22FN7O |
| Pureté | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?