Learn More
Chebulagic acid, MedChemExpress
Description
Chebulagic acid is a COX-LOX dual inhibitor isolated from the fruits of Terminalia chebula Retz, on angiogenesis. Chebulagic acid is a M2 serine to asparagine 31 mutation (S31N) inhibitor and influenza antiviral. Chebulagic acid also against SARS-CoV-2 viral replication with an EC50 of 9.76 μM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chebulagic acid |
| CAS | 23094-71-5 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C41H30O27 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (104.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(CC(C(O[C@H]([C@@H](COC(C1=CC(O)=C2O)=O)O[C@@H]3OC(C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)=O)[C@H](OC(C5=CC(O)=C(O)C(O)=C5C1=C2O)=O)[C@H]3OC6=O)=O)C(C7O)C(C6=CC(O)=C8O)=C8OC7=O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 954.66 |
| Quantité | 2 mg |
| Poids de la formule | 954.66 |
| Afficher plus |