Learn More
Acide chébulinique, TRC
Code produit 30009772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30009772 5 mg 5mg
30005901 1 mg 1mg
30011177 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009772 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2918955MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18942-26-2
Formule moléculaire C41 H32 O27
Poids moléculaire (g/mol) 956.68
Synonyme β-D-Glucopyranose, 1,3,6-tris(3,4,5-trihydroxybenzoate), cyclic 2→2:4→1-ester with (2S)-[(3R,4S)-5-carboxy-3,4-dihydro-3,7,8-trihydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-yl]butanedioic acid, 7,11-Methanopyrano[4,3,2-kl][2,5,8]benzotrioxacyclotridecin, β-D-glucopyranose deriv., Chebulinic acid, Eutannin, NSC 69862
Nom IUPAC 2-[(4R,5S,7R,8R,11S,12S,13S,21S)-13,17,18-trihydroxy-2,10,14-trioxo-5,21-bis[(3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy]-7-[(3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxyméthyl]-3,6,9,15-tétraoxatétracyclo[10.7.1.14,8.016,20]henicosa-1(19),16(20),17-trien-11-yl]acide acétique
SMILES O[C@@H]1[C@H]2[C@H](CC(=O)O)C(=O)O[C@@H]3[C@@H](COC(=O)c4cc(O)c(O)c(O)c4)O[C@@H](OC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5)[C@H](OC(=O)c6cc(O)c(O)c(OC1=O)c26)[C@H]3OC(=O)c7cc(O)c(O)c(O)c7
Spécification
Nom chimique ou matériau Chebulinic Acid
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C41H32O27/c42-15-1-10(2-16(43)26(15)51)35(56)62-9-22-31-33(66-36(57)11-3-17(44)27(52)18(45)4-11)34(41(63-22)68-37(58)12-5-19(46)28(53)20(47)6-12)67-38(59)13-7-21(48)29(54)32-25(13)24(30(55)40(61)65-32)14(8-23(49)50)39(60)64-31/h1-7,14,22,24,30-31,33-34,41-48,51-55H,8-9H2,(H,49,50)/t14-,22+,24-,30+,31+,33-,34+,41-/m0/s1
Poids de la formule 956.1131