Learn More
Hanna Instruments™ Thermomètre avec capteur à distance Checkfridge™
Description
Un thermomètre numérique magnétique à lecture continue équipé d’une sonde à pointe en acier inox avec un câble de 1 m. La fonction unique CAL Check™ permet un étalonnage interne de l’appareil en appuyant simplement sur un bouton, ce qui réduit le temps de préparation d’un bain de glace.
- Conçu pour surveiller la température des réfrigérateurs, congélateurs et autres appareils.
- Deux aimants puissants à l’arrière du thermomètre lui permettent d’être fixé solidement à n’importe quelle surface en acier.
- Le capteur peut être utilisé pour la surveillance de la température de l’air ou d’un produit.
- Un dispositif de vérification de l’étalonnage intégré est activé en appuyant sur un bouton afin de garantir la précision des relevés à tout moment.
- 1 pile AAA 1,5 V incluse
Spécification
Spécification
| Points d’étalonnage | 2 points |
| Diamètre (métrique) de la sonde | 5 mm |
| Comprend | Pile AAA |
| Longueur (métrique) du câble | 1 m |
| Type de sonde | En acier inox, à usage général |
| Résolution | 0.1° C |
| Température max. (métrique) | 150°C |
| Température min. (métrique) | 50°C |
| Plage de températures (métrique) | 50°C à 150°C |
| Calibrated | Oui |
| Afficher plus |