Learn More
Unity Lab Services™ Rapport de Vérification Pompe Masterflex
Code produit 11964528
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pompe Masterflex
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11964528 Pompe Masterflex 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11964528 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur UMVP930M
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
Vérification de la justesse de l'affichage et stabilité de régulation à 10 vitesses réparties sur la plage de l'appareil. Mesures directes sur la sortie moteur en tr/mn. Essais à vide (sans charge). Ensemble de la prestation réalisée à l'aide de références rattachées aux étalons nationaux. Rédaction du rapport. Toute communication de résultats sera faite sous forme électronique au format pdf envoyée par email à l'adresse communiquée par vos soins, ceci afin de garantir la confidentialité. Sauf mention contraire de votre part, la commande de cette référence vaut convention de preuve par laquelle vous acceptez ces modalités de transmission.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pompe Masterflex
Type de produit Vérifier les rapports