Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs CHECKIT™ : Sans chlore/total
Code produit 10769674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
0 à 1mg/L
0 à 3,5mg/L
0 à 4mg/L
0,02 à 0,3mg/L
0,1 à 2mg/L
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
10769674 0,1 à 2mg/L 1 pièce
10094454 0 à 3,5mg/L 1 pièce
11745458 0 à 4mg/L 1 pièce
10700255 0 à 4mg/L 1 pièce
11775458 0,1 à 2mg/L 1 pièce
11715458 0,02 à 0,3mg/L 1 pièce
10326622 0,02 à 0,3mg/L 1 pièce
11725458 0 à 1mg/L 1 pièce
10663713 0 à 1mg/L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10769674 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 147040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.38€
    67.50€ / 1 pièces
    Économisez 15.88€
    19% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Includes
  • Boîtier de l’Aqua Comparator (D55 pour L147000)
  • Disque de l’Aqua Comparator
  • Comprimés rapides DPD Nº 1
  • Comprimés rapides DPD Nº 3
  • 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm
  • Broyeur de comprimés
  • Instructions
  • Mallette de transport
Kits de test précis pour l’analyse courante de l’eau
  • Facile à utiliser : ajoutez le réactif à la cellule d’échantillon, faites pivoter le disque jusqu’à ce que la couleur corresponde à l’échantillon et lisez la valeur de concentration
Spécification
Précision ± 5%
Volume (métrique) 10 mL
À utiliser avec (application) Analyse d’eau courante
Comprend Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade;, comprimés rapides DPD n° 1, comprimés rapides DPD n° 3, 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, instructions, mallette de transport
Nbre de tests 100
Plage 0,1 à 2mg/L
Type Kit de test sans chlore et total