Learn More
Lovibond™ Kits de tests comparateurs 2-en-1 Checkit™
Code produit 10193202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
6,5 à 8,4 de pH
0 à 1 mg/l de Cu
6,5 à 8,4 de pH
0,1 à 2 mg/l de Cl2
pH de 6,5 à 8,4, concentration en Cl₂ de 0 à 1 mg/L
pH de 6,5 à 8,4, concentration en Cl₂ de 0 à 4 mg/L
pH de 6,5 à 8,4, concentration en Br₂ de 0 à 5 mg/L
Description:
Valeur de pH
Chlore
Valeur de pH
Cuivre
Valeur de pH
Brome
Valeur de pH
Chlore
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Description unitSize
10193202 pH de 6,5 à 8,4, concentration en Cl₂ de 0 à 1 mg/L Valeur de pH
Chlore
1 pièce
10631613 6,5 à 8,4 de pH
0,1 à 2 mg/l de Cl2
Valeur de pH
Chlore
1 pièce
10739355 6,5 à 8,4 de pH
0 à 1 mg/l de Cu
Valeur de pH
Cuivre
1 pièce
11735458 pH de 6,5 à 8,4, concentration en Cl₂ de 0 à 1 mg/L Valeur de pH
Chlore
-
10739104 pH de 6,5 à 8,4, concentration en Cl₂ de 0 à 4 mg/L Valeur de pH
Chlore
1 pièce
10461045 pH de 6,5 à 8,4, concentration en Br₂ de 0 à 5 mg/L Valeur de pH
Brome
1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10193202 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 147016
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectuez l’analyse de l’eau rapidement et facilement. Les kits de test comparateurs 2-en-1 Lovibond Checkit™ sont très précis et intègrent une échelle colorimétrique conviviale. Chaque kit indique une combinaison de pH et une autre mesure.
  • Fonctionnement facile et dosage exact des réactifs
  • Réactifs en comprimés avec une durée de conservation minimale garantie de 5/10 ans
  • Tournez la roue de couleur à gradient continu pour obtenir une correspondance de couleur avec l’échantillon ayant réagi
  • Les disques de couleurs à gradient continu imprimés fournissent des mesures précises sans "exrapolation" entre les blocs de couleurs discrets
Spécification
Description Valeur de pH
Chlore
Comprend Disques Checkit, cellules, tige d’agitation et réactifs pour comprimés Aqualytic (pour30 tests) pour le test désiré
Nbre de tests 30
Plage pH de 6,5 à 8,4, concentration en Cl₂ de 0 à 1 mg/L
Suffisant pour 30 tests
Méthode de test Colorimétrique
Type Kit de test 2 en 1