Learn More
Lovibond™ Kits de tests comparateurs 2-en-1 Checkit™
Code produit 10461045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
6,5 à 8,4 de pH
0 à 1 mg/l de Cu
6,5 à 8,4 de pH
0,1 à 2 mg/l de Cl2
pH de 6,5 à 8,4, concentration en Cl₂ de 0 à 1 mg/L
pH de 6,5 à 8,4, concentration en Cl₂ de 0 à 4 mg/L
pH de 6,5 à 8,4, concentration en Br₂ de 0 à 5 mg/L
Description:
Valeur de pH
Chlore
Valeur de pH
Cuivre
Valeur de pH
Brome
Valeur de pH
Chlore
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Description Conditionnement
10461045 pH de 6,5 à 8,4, concentration en Br₂ de 0 à 5 mg/L Valeur de pH
Brome
1 pièce
10631613 6,5 à 8,4 de pH
0,1 à 2 mg/l de Cl2
Valeur de pH
Chlore
1 pièce
10739355 6,5 à 8,4 de pH
0 à 1 mg/l de Cu
Valeur de pH
Cuivre
1 pièce
11735458 pH de 6,5 à 8,4, concentration en Cl₂ de 0 à 1 mg/L Valeur de pH
Chlore
-
10193202 pH de 6,5 à 8,4, concentration en Cl₂ de 0 à 1 mg/L Valeur de pH
Chlore
1 pièce
10739104 pH de 6,5 à 8,4, concentration en Cl₂ de 0 à 4 mg/L Valeur de pH
Chlore
1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10461045 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 147285
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    91.71€ / 1 pièces
    Économisez 11.29€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Effectuez l’analyse de l’eau rapidement et facilement. Les kits de test comparateurs 2-en-1 Lovibond Checkit™ sont très précis et intègrent une échelle colorimétrique conviviale. Chaque kit indique une combinaison de pH et une autre mesure.
  • Fonctionnement facile et dosage exact des réactifs
  • Réactifs en comprimés avec une durée de conservation minimale garantie de 5/10 ans
  • Tournez la roue de couleur à gradient continu pour obtenir une correspondance de couleur avec l’échantillon ayant réagi
  • Les disques de couleurs à gradient continu imprimés fournissent des mesures précises sans "exrapolation" entre les blocs de couleurs discrets
Spécification
Description Valeur de pH
Brome
Plage pH de 6,5 à 8,4, concentration en Br₂ de 0 à 5 mg/L
Méthode de test Colorimétrique
Type Kit de test 2 en 1