Learn More
Hanna Instruments™ Thermomètres numériques Checktemp
Code produit 15379353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de sonde:
105 mm
110mm
Diamètre (métrique) de la sonde:
3 mm
3mm
3,6mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de sonde Diamètre (métrique) de la sonde Conditionnement
15379353 110mm 3mm 1 pièce
15350684 - 3,6mm 1 pièce
13039322 105 mm 3 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15379353 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI98509
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Thermomètre numérique avec sonde de pénétration en acier inox qui fournit des mesures de température de haute précision sur une large plage de températures sans risque de casse ou de condensation.
  • Fonctionnalité de vérification de l’étalonnage unique
  • Haute précision unique de ± 0,3°C pour la plage critique entre -20°C et 90°C
  • Choix de modèles avec sonde fixe ou sonde sur câble de 1 m
    • Un thermomètre haute précision avec un câble en silicone flexible de 1 m (3,3 pi) reliant l’appareil de mesure et la sonde en acier inox. 
    • Vérification CAL™ : vérifie automatiquement l’étalonnage au démarrage
    • Câble de sonde en silicone : le câble en silicone de 3,3 pi assure la flexibilité et les performances
    • Affichage °C/°F : sélectionnable par l’utilisateur
    • Grand écran avec large plage de températures environnementales et angle de visualisation.
    • Étanchéité IP 65
    • Compatible HACCP : utilisation comme outil de contrôle dans l’analyse HACCP
    • Sonde de pénétration en acier inox AISI 316
    • Autodésactivé (sélectionnez 8 ou 60 min ou désactivez la fonction)
    • Utilisation recommandée : éducation, alimentation (stockage, transport, fabrication, cuisson), laboratoire
Spécification
Certifications/Conformité AISI 316, compatible HACCP
Diamètre (métrique) de la sonde 3mm
À utiliser avec (application) Éducation, alimentation (stockage, transport, fabrication, cuisson), laboratoire
Hauteur (métrique) 106 mm
Comprend Sonde
Longueur (métrique) du câble 1m
Longueur (métrique) de sonde 110mm
Résolution 0,1°C
Poids (métrique) 80 g
Type de produit Thermomètre numérique
Température max. (métrique) 150°C
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (métrique) -50°C à +150°C
Calibrated Oui
Précision ±0,3°C
Affichage Numérique