Learn More
Chlorure de chélérythrine, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15475199 5 mg 5mg
15485199 10 mg 10mg
15495199 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15475199 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62906.#0
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3895-92-9 | C21H18ClNO4 | 383.83 g/mol
A natural benzophenanthridine alkaloid. Inhibits protein kinase C. Induces apoptosis in leukemia cells
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Un alcaloïde naturel de benzophénanthridine
  • Inhibe la protéine kinase C
  • Induit l’apoptose dans les cellules leucémiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3895-92-9
Formule moléculaire C21H18ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 383.83
Numéro MDL MFCD00060717
Clé InChI WEEFNMFMNMASJY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme chelerythrine chloride, chelerythrine hydrochloride, chelerythrinechloride, unii-7ic98tz0pz, 1,2-dimethoxy-12-methyl-1,3 dioxolo 4',5':4,5 benzo 1,2-c phenanthridin-12-ium chloride, chelerythrine, chloride, 7ic98tz0pz, 1,2-dimethoxy-n-methyl-1,3-benzodioxolo 5,6c phenanthridinium, 1,2-dimethoxy-12-methyl 1,3 benzodioxolo 5,6-c phenanthridinium chloride
CID PubChem 72311
SMILES [Cl-].COC1=CC=C2C(C=[N+](C)C3=C2C=CC2=CC4=C(OCO4)C=C32)=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Chelerythrine chloride
Couleur Jaune à orange
Quantité 5 mg
Merck Index 14,2051
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO at 2mg/ml
Nom IUPAC 1,2-dimethoxy-12-methyl-[1,3]benzodioxolo[5,6-c]phenanthridin-12-ium ; chlorure
Poids de la formule 383.82
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chelerythrine chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dimethoxy-12-methyl[1,3]benzodioxolo[5,6-c]phenanthridinium chloride