Learn More
Chelerythrine chloride, MedChemExpress
Description
Chelerythrine chloride is a potent, cell-permeable inhibitor of protein kinase C, with an IC50 of 660 nM. Chelerythrine chloride inhibits the Bcl-XL-Bak BH3 peptide binding with IC50 of 1.5 μM and displaces Bax from Bcl-XL. Chelerythrine chloride induces apoptosis and autophagy.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chelerythrine chloride |
| CAS | 3895-92-9 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H18ClNO4 |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 4.35 mg/mL (11.33 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[N+]1=CC2=C(C(OC)=CC=C2C3=C1C4=CC5=C(OCO5)C=C4C=C3)OC.[Cl-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 383.82 |
| Poids de la formule | 383.82 |
| Afficher plus |