Learn More
Chlorure de chélérythrine, TRC
Code produit 17954165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17954165 25 mg 25mg
17922635 5 mg 5mg
17914475 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17954165 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC29188025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3895-92-9
Formule moléculaire C21 H18 N O4 . Cl
Poids moléculaire (g/mol) 383.82
Synonyme [1,3]Benzodioxolo[5,6-c]phenanthridinium, 1,2-dimethoxy-12-methyl-, chloride (1:1), Chelerythrine, chloride (6CI,7CI,8CI), [1,3]Benzodioxolo[5,6-c]phenanthridinium, 1,2-dimethoxy-12-methyl-, chloride (9CI), Broussonpapyrine chloride, Chelerythrinium chloride, NSC 646662
Nom IUPAC 1,2-dimethoxy-12-methyl-[1,3]benzodioxolo[5,6-c]phenanthridin-12-ium ; chlorure
SMILES [Cl-].COc1ccc2c(c[n+](C)c3c2ccc4cc5OCOc5cc34)c1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Chelerythrine Chloride
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-16-13(6-7-17(23-2)21(16)24-3)14-5-4-12-8-18-19(26-11-25-18)9-15(12)20(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 383.0924