Learn More
Chembridge-5861528, MedChemExpress
Code produit 16496298
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496298 10 mg
16488887 5 mg
16482417 50 mg
16476626 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16496298 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15065
MedChemExpress Chembridge-5861528 is a TRPA1 channel blocker that antagonizes AITC- and 4-HNE-evoked calcium influx (IC50 values are 14.3 and 18.7μM respectively).
Chembridge-5861528 is a TRPA1 channel blocker that antagonizes AITC- and 4-HNE-evoked calcium influx (IC50 values are 14.3 and 18.7μM respectively).
Spécification
Nom chimique ou matériau Chembridge-5861528
CAS 332117-28-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H23N5O3
Quantité 10 mg
Synonyme TCS 5861528
Informations sur la solubilité DMSO : 120 mg/mL (324.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(N=CN2CC(NC3=CC=C(C(C)CC)C=C3)=O)N(C)C(N1C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 369.42
Poids de la formule 369.42
Pourcentage de pureté 99.27%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation