Learn More
CHEMetrics Recharge du kit d’essai de phénol CHEMets
Description
Ce produit contient 30 ampoules CHEMets à remplissage automatique pour recharger le kit K-8012 pour l’analyse des phénols. R-8012 est compatible avec les comparateurs C-8001 et C-8012.
Spécification
Spécification
| Analytes | Phénol |
| À utiliser avec (équipement) | Comparateurs C-8001 et C-8012 |
| Comprend | 30 ampoules CHEMets à remplissage automatique pour recharger le kit K-8012 |
| Nbre de tests | 30 |
| Plage | 0 à 1 ppm et 1 à 12 ppm |
| Méthode de test | 4-aminoantipyrine |
| Type | Kit de recharge CHEMets |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- phenol vacu-vials, chemets, and vacuettes ampoules
- Attention
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium ferricyanide(III)