Learn More
CHEMetrics Kit d’analyse visuelle du peroxyde d’hydrogène dans l’eau CHEMets
Code produit 11711224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de tests:
30
Conditionnement:
60mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de tests unitSize
11711224 30 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11711224 Fournisseur CHEMetrics Code fournisseur K5510
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
REMOVE
Obtenez des résultats en deux minutes maximum
Le kit est fourni dans un boîtier en plastique et contient tout ce qui est nécessaire pour effectuer 30 tests : Recharge, comparateurs avec plages de mesure élevée et faible, cupule d’échantillon de 25 ml et instructions
Informations sur la commande
Des boîtes de recharge de 30 ampoules sont également disponibles.
Spécification
Analytes Peroxyde d'hydrogène à
Comprend Boîtier en plastique, recharge, comparateurs avec plages de mesure élevée et faible, coupelle de prélèvement de 25 ml, instructions
Nbre de tests 30
Plage 0 à 1 ppm et 1 à 10 ppm
Méthode de test Thiocyanate ferrique
Heure du test 1 min
Type Kit d’analyse visuelle de l’eau CHEMets
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrogen Peroxide Test Kit
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ secouriste premier.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid glacial,Ammonium thiocyanate, Methanol, Ammonium iron (II) sulfatehexahydrate, Sulfuri