Learn More
CHEMetrics Oxygène dissous CHEMets, kit d’analyse visuelle de l’eau
Code produit 11711004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
0 à 1 ppm
0 à 100 ppb
0 à 40 ppb
1 à 12 ppm
Conditionnement:
30 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage unitSize
11711004 0 à 1 ppm 30 pièces
11721004 1 à 12 ppm 30 pièces
11731004 0 à 40 ppb 30 pièces
11781004 0 à 100 ppb 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11711004 Fournisseur CHEMetrics Code fournisseur K7501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.80€
    66.92€ / 30 pièces
    Économisez 185.88€
    73% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
REMOVE
Obtenez des résultats en deux minutes maximum
  • Conçues pour une simplicité et une précision maximales, les ampoules de 7 mm de diamètre Chemets sont dotées de pointes coniques prélimées avec du réactif scellé sous vide à l’intérieur
  • Pour effectuer un test, il suffit d’immerger l’ampoule Chemets dans l’échantillon, de clipser la pointe et le volume d’échantillon correct est rapidement prélevé à l’intérieur de l’ampoule
  • En maximum deux minutes, la réaction entre l’échantillon et le réactif produit une couleur—qui peut ensuite être comparée à un étalon de couleur approprié pour la quantification des résultats
  • Les comparateurs ont une durée de conservation de deux ans.
Informations sur la commande
Des boîtes de recharge de 30 ampoules sont également disponibles.
Spécification
Analytes Oxygène dissous (O.D.)
Comprend Boîtier en plastique, recharge, comparateur, cupule d’échantillon de 25 ml, pince de montage adhésive, pince de montage permanente, tube d’échantillonnage et instructions
Nbre de tests 30
Plage 0 à 1 ppm
Heure du test 2 min
Type Kit d’analyse visuelle de l’eau CHEMets
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxygen CHEMets Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver toutes les parties du corps exposées extmes soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide;diethylene glycol