Learn More
CHEMetrics Oxygène dissous CHEMets, kit d’analyse visuelle de l’eau
Code produit 11721004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
0 à 1 ppm
0 à 100 ppb
0 à 40 ppb
1 à 12 ppm
Conditionnement:
30 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage unitSize
11721004 1 à 12 ppm 30 pièces
11711004 0 à 1 ppm 30 pièces
11731004 0 à 40 ppb 30 pièces
11781004 0 à 100 ppb 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11721004 Fournisseur CHEMetrics Code fournisseur K7512
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
REMOVE
Obtenez des résultats en deux minutes maximum
  • Conçues pour une simplicité et une précision maximales, les ampoules de 7 mm de diamètre Chemets sont dotées de pointes coniques prélimées avec du réactif scellé sous vide à l’intérieur
  • Pour effectuer un test, il suffit d’immerger l’ampoule Chemets dans l’échantillon, de clipser la pointe et le volume d’échantillon correct est rapidement prélevé à l’intérieur de l’ampoule
  • En maximum deux minutes, la réaction entre l’échantillon et le réactif produit une couleur—qui peut ensuite être comparée à un étalon de couleur approprié pour la quantification des résultats
  • Les comparateurs ont une durée de conservation de deux ans.
Informations sur la commande
Des boîtes de recharge de 30 ampoules sont également disponibles.
Spécification
Analytes Oxygène dissous (O.D.)
Comprend Boîtier en plastique, recharge, comparateur, cupule d’échantillon de 25 ml et instructions
Nbre de tests 30
Plage 1 à 12 ppm
Heure du test 2 min
Type Kit d’analyse visuelle de l’eau CHEMets
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxygen, dissolved
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • EUH208-Contient DIHYDROGÉNOÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTATE-DE-DISODIUM & 5,5'-(2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indazole-2-yliden. Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon..
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.