Learn More
CHEMetrics Recharge de cyanure (libre) CHEMets
Code produit 11781024
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
0 à 0,1 ppm et 0,1 à 1 ppm
Conditionnement:
30 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
11781024 0 à 0,1 ppm et 0,1 à 1 ppm 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11781024 Fournisseur CHEMetrics Code fournisseur R3810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.95€
    32.31€ / 30 pièces
    Économisez 1.64€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ampoules de recharge pour kit d’analyse de cyanure K-3810 CHEMets pour l’analyse du cyanure (libre)
  • 30 ampoules
  • Méthode : Acide barbiturique isonicotonique
  • Plage, 0 à 0,1 et 0,1 à 1 ppm
  • MDL 0,005 ppm
Spécification
Analytes Cyanure, libre
À utiliser avec (équipement) Comparateurs C-3801 et C-3810
Comprend 30 ampoules CHEMets à remplissage automatique pour recharger le kit K-3810
Plage 0 à 0,1 ppm et 0,1 à 1 ppm
Type Recharge de cyanures CHEMets
compliance-icons
Identifiant produit
  • CHEMets cyanide refills
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: barbituric acid, sodium hydroxide, isonicotinic acid, potassium phosphate, monobasic