Learn More
CHEMetrics™ NEUTRALISATEUR KIT CYANURE *test cyanure à compléter pour
Code produit 11771264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11771264 20 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11771264 Fournisseur CHEMetrics™ Code fournisseur A3800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
An accessory solution used in conjunction with reagent ampoules in the determination of free cyanide in water
  • Approximately 200 tests
  • 20mL bottles
  • Shelf life: 2 years
  • Range between .1 and .1-1ppm
Spécification
Plage de pH 4
Volume (métrique) 20 mL
À utiliser avec (application) Determination of cyanide in water
Quantité 20 ml
Plage 0 to 0.1 and 0.1 to 1ppm
Conditions de stockage 48.88°C
Volume (impérial) 0.67 oz.