Learn More
CHEMetrics Kits de flacons DCO sans mercure
Description
- Il n’est pas nécessaire de modifier ou de réétalonner les procédures ou l’équipement existants
- Verre de qualité optique pour plus de précision
- Disponibles en versions avec ou sans mercure
- Tube standard 5/8 in (16 mm) de diamètre pour la compatibilité avec les récepteurs COD standard et les spectrophotomètres ; peuvent également être utilisés dans des réactions micro-COD
- Suivez la méthode approuvée par l’EPA pour la déclaration de conformité et utilisez le bichromate de potassium comme agent oxydant, le sulfate d’argent comme catalyseur et le chlorure de mercure pour éliminer l’interférence du chlorure
- La version sans mercure utilise le même agent oxydant et le même catalyseur sans le compensateur de chlorure
Spécification
Spécification
| Analytes | Demande chimique en oxygène (DCO) |
| Description | Un vide d’ampoule de réactif frais doit être préparé pour chaque série de tests. Par conséquent, le nombre d’échantillons pouvant être testés avec chaque kit varie. |
| À utiliser avec (application) | Réactifs prémesurés pour une détermination précise et économique de la DCO ainsi que pour une détermination de la teneur en matière organique oxydable des eaux usées |
| À utiliser avec (équipement) | Bloc de digestion ainsi qu’un photomètre ou spectrophotomètre |
| Comprend | 25 flacons et manuel d’instructions |
| Nbre de tests | 24 |
| Plage | 0 à 1 500 ppm (HR) |
| Méthode de test | Digestion par réactif dichromate |
| Heure du test | Digestion de 2 h |
| Type | Kit de flacons DCO |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- COD Reagent Vials 0-1500 ppm (HR) Mercury-free
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Liquide oxydant Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.