Learn More
CHEMetrics Kits de flacons DCO sans mercure
Code produit 11893510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
0 à 15 000 ppm
0 à 150 ppm
0 à 150 ppm (LR)
0 à 1500 ppm
0 à 15 000 ppm (HR+)
0 à 1 500 ppm (HR)
Comprend:
150 flacons et manuel d’instructions
25 flacons et manuel d’instructions
98 flacons et manuel d’instructions
Nbre de tests:
149 (sauf l’eau distillée)
24
97 (sauf l’eau distillée)
Conditionnement:
0.01L
0.08L
25 pièces
495mL
7.13L
98 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Comprend Nbre de tests Conditionnement
11893510 0 à 150 ppm (LR) 25 flacons et manuel d’instructions 24 25 pièces
11701034 0 à 150 ppm 150 flacons et manuel d’instructions 149 (sauf l’eau distillée) 495mL
11803520 0 à 1 500 ppm (HR) 25 flacons et manuel d’instructions 24 0.08L
11761044 0 à 1500 ppm 150 flacons et manuel d’instructions 149 (sauf l’eau distillée) 7.13L
11813520 0 à 15 000 ppm (HR+) 25 flacons et manuel d’instructions 24 0.01L
11791054 0 à 15 000 ppm 98 flacons et manuel d’instructions 97 (sauf l’eau distillée) 98 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11893510 Fournisseur CHEMetrics Code fournisseur K7351S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.45€
    39.57€ / 25 pièces
    Économisez 14.88€
    27% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Contient des réactifs prémesurés pour une détermination précise et économique de la DCO
  • Il n’est pas nécessaire de modifier ou de réétalonner les procédures ou l’équipement existants
  • Verre de qualité optique pour plus de précision
  • Disponibles en versions avec ou sans mercure
  • Standard 5/8 in (16 mm) de diamètre pour la compatibilité avec les réacteurs DCO et les spectrophotomètres standard ; peut également être utilisé dans les micro-réacteurs DCO.
  • Suivez la méthode approuvée par l’EPA pour la déclaration de conformité et utilisez le bichromate de potassium comme agent oxydant, le sulfate d’argent comme catalyseur et le chlorure de mercure pour éliminer l’interférence du chlorure
  • La version sans mercure utilise le même agent oxydant et le même catalyseur sans le compensateur de chlorure
Spécification
Analytes Demande chimique en oxygène (DCO)
Description Un vide d’ampoule de réactif frais doit être préparé pour chaque série de tests. Par conséquent, le nombre d’échantillons pouvant être testés avec chaque kit varie.
À utiliser avec (application) Réactifs prémesurés pour une détermination précise et économique de la DCO ainsi que pour une détermination de la teneur en matière organique oxydable des eaux usées
À utiliser avec (équipement) Bloc de digestion ainsi qu’un photomètre ou spectrophotomètre
Comprend 25 flacons et manuel d’instructions
Nbre de tests 24
Plage 0 à 150 ppm (LR)
Méthode de test Digestion par réactif dichromate
Heure du test Digestion de 2 h
Type Kit de flacons DCO
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • COD Vials Kit 0-150 ppm (LR) Mercury-free
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.