Learn More
Traitement pour les déversements de liant chimique, pur, Fisher Chemical™
Code produit 10050390 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
10050390 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10050390 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/7435/53
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Liant chimique universel pour tous les déversements de produits chimiques.
  • Peut retenir une quantité de liquide allant jusqu’à 75 fois son propre poids
  • N’élimine pas les risques associés à un déversement ; les résidus doivent être manipulés et éliminés conformément à la procédure applicable à la substance liée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Quantité d’emballage 500 g