Learn More
Unity Lab Services™ Service de mise en service des hottes de filtration chimique
Description
- Comprend les frais de déplacement et de main-d'œuvre, sauf en cas de déplacements importants.
- Thermo Fisher Scientific À son arrivée, le technicien effectuera les tâches suivantes, en fonction de l'équipement spécifique :
- Vérifiez que l'équipement a été manipulé et assemblé conformément au manuel d'utilisation.
- Vérifiez que les dégagements nécessaires sont respectés par rapport aux obstacles, murs, autres équipements, portes, fenêtres, bouches d'aération et sources de lumière, de chaleur ou de courant d'air excessifs.
- Stabiliser, équilibrer, ancrer et connecter aux supports muraux préinstallés (à l'exclusion des ancrages sismiques) à l'aide de la quincaillerie appropriée.
- Mettez à la terre et connectez-vous à l'alimentation électrique appropriée et aux autres équipements via les connexions adéquates.
- Raccordez les conduites aux sources de gaz inflammables et sous pression, aux réservoirs et à l'eau, à l'aide des raccords, conduites, tubes et autres accessoires appropriés.
- Suivez les instructions du manuel d'utilisation du fabricant.
- Raccordez les dispositifs de sécurité installés en usine tels que les alarmes et les systèmes de secours.
- Vérifiez que le clavier, les commandes, le menu de service et l'interface utilisateur fonctionnent.
- Configuration des profils d'exploitation utilisateur
- Expliquer les exigences et les procédures de fonctionnement, d'entretien et de nettoyage
- Expliquez les options de garantie et de plan de service.
- Examinez les options d'achat pour l'entretien préventif annuel et planifiez-le en conséquence.
- L'appareil doit être déballé et installé à son emplacement d'utilisation par le client avant l'arrivée du technicien ; cela comprend le montage principal (assemblage des supports et positionnement de l'appareil sur ces supports).
- Comprend des contrôles conformes aux normes du fabricant.
- Le client doit s'assurer que le site est correctement préparé à l'avance, y compris les sources d'approvisionnement et les raccordements.
- Tous les travaux supplémentaires, tels que les temps d'attente ou les travaux correctifs, seront facturés en sus, conformément à notre grille tarifaire en vigueur.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Hotte de filtration chimique |
| Type de produit | Service de démarrage |