Learn More
WTW™ Kits de test de demande chimique en oxygène (DCO)
Code produit 11717315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de tests:
25
Conditionnement:
0.10kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de tests Conditionnement
11717315 25 0.10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11717315 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 252070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    132.00€ / 0.1kg
    Économisez 49.00€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Obtenez des mesures de précision pour les eaux usées, le contrôle de la production, les eaux souterraines et les eaux de surface grâce aux kits de test de demande chimique en oxygène (DCO).
  • Pour eaux usées, contrôle de la production, eaux souterraines, eaux de surface
  • À utiliser avec le photomètre Photolab™6, Photolab™ S12, Photolab™ 6000, Photolab™ Spektral, l’instrument de mesure Photoflex™
  • Kits de test de demande chimique en oxygène (DCO)
  • Ce test est très précis et simple d’emploi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 15705
Volume (métrique) 3 mL
À utiliser avec (application) Eaux usées, contrôle de la production, eaux souterraines, eaux de surface
À utiliser avec (équipement) Photomètres PhotoLab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral, Ph
Nbre de tests 25
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • COD Cell Test C3/25 Method: photometric 10 - 150 mg/l
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, mercury(II) sulphate