Learn More
Brady™ Étiquettes de laboratoire en polypropylène cryogénique résistant aux produits chimiques avec bouchon pour flacon pour imprimantes M6/M7
Code produit 17818374
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,375 x 1 in
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
17818374 0,375 x 1 in 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17818374 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 174115
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le matériau en polypropylène est idéal pour les applications de codes-barres à usage général et résiste à l’azote liquide, à l’autoclave et à d’autres environnements difficiles.
  • Le polypropylène blanc mat avec adhésif acrylique est imprimable à transfert thermique
  • Idéal pour l'identification en laboratoire de flacons, tubes à centrifuger et tubes à essai.
  • Température de service de -80 °C à 70 °C (-112 °F à 158 °F)
  • Fabriqué en polypropylène B-7425
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 1000, ASTM D 2979, conforme à la directive RoHS 2005/618/CE (amendement MCV à la directive RoHS 2002/95/CE).
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polypropylène
Côtés imprimables Impression unilatérale
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage de laboratoire, étiquetage indiquant la température
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
Sans latex Non
Quantité 250 étiquettes
Forme Rectangle avec cercle
Plage de températures (impériale) -112°F à +158°F
Plage de températures (métrique) -80°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (L x l) 0,375 x 1 in
Longueur (impériale) 0,375 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Hauteur (métrique) 9.53 mm
Diamètre (impériale) 0,375 in
Diamètre (métrique) 9.53 mm
Alternate Part Number M6-98-7425