Learn More
Welch™ Pompe à membrane résistante aux produits chimiques
Code produit 12602905 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
MPC 1801 Z
MPC 201 T
MPC 601 T - EF
MPC 302 Z
Dimensions (L x l x H):
200 x 260 x 150 mm
233 x 260 x 171 mm
260 x 390 x 170 mm
540 x 300 x 240 mm
Débit:
13,3 m³ /heure.
2,2 m³ /heure.
3,1 m³ /heure.
4,9 m3/h (81,7 l/min)
Nbre de têtes de pompe:
2
4
8
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Dimensions (L x l x H) Débit Nbre de têtes de pompe unitSize
12602905 MPC 1801 Z 540 x 300 x 240 mm 13,3 m³ /heure. 8 -
15743069 MPC 302 Z 233 x 260 x 171 mm 3,1 m³ /heure. 2 1 pièce
10310031 MPC 201 T 200 x 260 x 150 mm 2,2 m³ /heure. 4 -
11852263 MPC 601 T - EF 260 x 390 x 170 mm 4,9 m3/h (81,7 l/min) 4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 12602905 Fournisseur Welch™ Code fournisseur 412782
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7978.75€
    7365.00€ / 1 pièces
    Économisez 613.75€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les pompes à membrane à usage chimique MPC permettent de pomper des vapeurs agressives de solvants et d’acides.
  • Les pompes à membrane à usage chimique MPC utilisent le PTFE et d’autres plastiques fluorés pour les pièces en contact avec des liquides afin de permettre le pompage des solvants agressifs et des vapeurs acides. Si la pompe doit manipuler des vapeurs chimiques difficiles, la version X2 résistante aux produits chimiques supérieure avec des joints de qualité supérieure et des revêtements plus épais est le meilleur choix. La série de membranes de Welch est bien connue pour son fonctionnement silencieux et sa douceur de fonctionnement exceptionnelle. Il s’agit d’un résultat d’améliorations continues des produits et de relations étroites avec nos clients. Grâce à leur faible poids et leur conception compacte, les utilisateurs peuvent facilement déplacer les pompes à différents endroits pour les utiliser sur différentes applications.
  • Selon les exigences spécifiques, Welch fournit 1, 2, 4 et 8 pompes à membrane. Elles sont disponibles en configuration à un ou plusieurs étages avec une vitesse de pompage contrôlée (Ecoflex) ou non. Les pompes à membrane Ecoflex sont équipées d’un système de contrôle du vide de pointe qui permet de varier la vitesse de pompage. Le vide peut être ajusté précisément en fonction des besoins individuels, avec pour résultat que le processus s’exécute plus efficacement et est reproductible. La réduction de pression supplémentaire permet la distillation de mélanges presque automatiquement et sans opération de fractionnement. Les pompes à membrane Ecoflex garantissent un équilibre économique et écologique positif, ce qui permet de réduire les coûts d’exploitation de 80 % maximum.
  • Applications : Évaporation rotative, étuve à vide, applications industrielles, dessiccation, distillation, filtration, séchage de gel, concentrateur, échantillonnage de gaz, séchage, dégazage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) 540 x 300 x 240 mm
Matériau PTFE
Modèle MPC 1801 Z
Niveau sonore < 44 dB
Poids (impériale) 72.3 lb.
Poids (métrique) 32.8 kg
Débit 13,3 m³ /heure.
À utiliser avec Évaporation rotative, étuve à vide, applications industrielles, dessiccation, distillation, filtration, séchage de gel, concentrateur, échantillonnage de gaz, séchage, dégazage
Fréquence 50/60 Hz
Type de pompe Pompe à membrane résistante aux produits chimiques
Nbre de têtes de pompe 8
Nbre d’étapes 2
Pression maximale <8 torr
Tension 230 V