Learn More
3M™ Sorbant pour produits chimiques
Code produit 10708035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
48 cm x 30 m
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10708035 48 cm x 30 m 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10708035 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000088219
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    679.00€
    332.79€ / 2 pièces
    Économisez 346.21€
    50% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Spécification
Type Sorbant pour produits chimiques
Quantité d’emballage 2/carton
Dimensions (L x l) 48 cm x 30 m
Poids (métrique) 8,6 kg