Learn More
3M™ Kit de contrôle des déversements de produits chimiques
Code produit 17129350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Draps P110 (10), oreiller P300, sac poubelle avec attaches
Draps P110 (100), Oreillers P300 (12), Mini-lits P200 (8), Sacs poubelle avec attaches (5)
Conditionnement:
1 kit
5 kits
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
17129350 Draps P110 (100), Oreillers P300 (12), Mini-lits P200 (8), Sacs poubelle avec attaches (5) 1 kit
17139350 Draps P110 (10), oreiller P300, sac poubelle avec attaches 5 kits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17129350 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100090074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2595.00€
    1019.11€ / 1 kits
    Économisez 1575.89€
    60% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Garantit que tout est disponible et prêt en cas de déversement. Le nettoyage rapide des déversements de produits chimiques dangereux en situation d’urgence favorise la sécurité sur le site.
  • Idéal pour une intervention rapide en cas de déversements de produits chimiques : confinement et nettoyage rapides et efficaces
  • Nettoyage des déversements des gouttes et des fuites de produits chimiques dangereux
  • Adapté pour une utilisation avec la plupart des produits chimiques
  • Favorise la sécurité sur le site
  • Facile à éliminer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit d’intervention pour les déversements chimiques
Format Kit
À utiliser avec (application) Intervention rapide aux déversements de produits chimiques
Comprend Draps P110 (100), Oreillers P300 (12), Mini-lits P200 (8), Sacs poubelle avec attaches (5)
Modèle SK 75
Dimensions (L x l) 780 x 530 mm
Longueur (métrique) 780 mm
Largeur (métrique) 530 mm