Learn More
Brady™ Étiquettes en polypropylène résistantes aux produits chimiques et aux températures élevées
Code produit 17950770 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1 x 1,5 in
25,40 mm (L) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Conditionnement:
240 pièces
250 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17950770 25,40 mm (L) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia) 240 pièces
17960750 1 x 1,5 in 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17950770 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170847
En stock
Marquez les récipients d'échantillons secs à température ambiante avec ce matériau d'étiquette économique en polypropylène blanc mat (B-7425). Imprimez presque partout avec un Brady™ Étiqueteuse portable.
  • Dimensionné pour une utilisation sur des récipients ou flacons contenant des échantillons secs à température ambiante.
  • Résistant aux températures extrêmes, au contact chimique modéré et à l'usage quotidien
  • Fabriqué avec un adhésif acrylique permanent pour une adhérence optimale sur les surfaces lisses, même dans des conditions extrêmes.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité 2011/65/UE, 2015/863
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polypropylène
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage de laboratoire ; Étiquetage indiquant la température
À utiliser avec (équipement) BMP51;BMP53;M511;M510
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
Nb par paquet 250 jeux par boîte
Quantité 250
Dimensions (métrique) 25,40 mm (L) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Diamètre)
Plage de températures (impériale) -112 °F à 158 °F
Plage de températures (métrique) -80°C à 70°C
Épaisseur (impériale) 0,004 po.
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (L x l) 25,40 mm (L) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Longueur (impériale) 0,375 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.40 mm
Hauteur (impériale) 0,375 po.
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,5 in
Hauteur (métrique) 9.53 mm
Diamètre (impériale) 0,375 in
Diamètre (métrique) 9.53 mm
Alternate Part Number M5-118-7425