Learn More
Brady™ Étiquettes en polypropylène résistantes aux produits chimiques et aux températures élevées
Code produit 17960750 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1 x 1,5 in
25,40 mm (L) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Conditionnement:
240 pièces
250 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17960750 1 x 1,5 in 250 pièces
17950770 25,40 mm (L) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia) 240 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17960750 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.84€
    99.53€ / 250 pièces
    Économisez 25.31€
    20% de réduction
En stock
Marquez les récipients d'échantillons secs à température ambiante avec ce matériau d'étiquette économique en polypropylène blanc mat (B-7425). Imprimez presque partout avec un Brady™ Étiqueteuse portable.
  • Dimensionné pour une utilisation sur des récipients ou flacons contenant des échantillons secs à température ambiante.
  • Résistant aux températures extrêmes, au contact chimique modéré et à l'usage quotidien
  • Fabriqué avec un adhésif acrylique permanent pour une adhérence optimale sur les surfaces lisses, même dans des conditions extrêmes.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité 2011/65/UE, 2015/863
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polypropylène
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des composants et des équipements ; Identification générale ; Étiquetage de laboratoire ; Étiquetage indiquant la température
À utiliser avec (équipement) BMP51;BMP53;M511;M510
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
Nb par paquet 250 étiquettes / boîte
Quantité 250
Dimensions (métrique) 38.10 mm (W) x 25.40 mm (H)
Plage de températures (impériale) -112 °F à 158 °F
Plage de températures (métrique) -80°C à 70°C
Épaisseur (impériale) 0,004 po.
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (L x l) 1 x 1,5 in
Longueur (impériale) 1 in
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 38.10 mm
Hauteur (impériale) 1 po.
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,5 in
Hauteur (métrique) 25.40 mm
Alternate Part Number M5-31-7425