Learn More
Hanna Instruments™ Kit de test chimique
Code produit 11763243
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Dosage des chlorures
Dosage des nitrites
Dosage des phosphates
Dosage des phénols
Dosage des sulfites
Dosage du chlore total
Dosage du fer (Fe2+ et Fe3+)
Détermination de la dureté totale
Détermination de la teneur en dioxyde de carbone
Détermination de l’ammoniac dans l’eau douce
Détermination du chlore libre LR/MR
Détermination du chlore libre et total
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
50 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
11763243 Dosage des sulfites 100 pièces
10504784 Dosage du fer (Fe2+ et Fe3+) 1 pièce
10637554 Détermination de la teneur en dioxyde de carbone 1 pièce
11692300 Détermination du chlore libre LR/MR 1 pièce
11612310 Détermination du chlore libre et total -
11676770 Dosage des nitrites 1 pièce
11713243 Dosage du chlore total 100 pièces
11642360 Dosage des chlorures 1 pièce
10480684 Détermination de l’ammoniac dans l’eau douce -
11773233 Dosage des phosphates 50 pièces
10634155 Dosage des phosphates -
11783233 Détermination de la dureté totale 50 pièces
11703253 Dosage des phénols 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11763243 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI3822
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Comprend tous les réactifs et l’équipement nécessaires pour effectuer des analyses manuelles de l’eau. Le kit de test chimique Hanna Instruments™ comprend des réactifs préfabriqués et prémesurés pour des déterminations rapides et précises avec des mesures haute résolution basées sur des méthodes de titrations acceptées.
Ces kits de tests chimiques utilisent des réactifs de haute qualité, fabriqués dans 'l'usine ultramoderne de Hanna, et chaque sachet/flacon porte clairement le numéro de lot et la date de péremption pour assurer la traçabilité.
  • Kit complet : Tout le matériel nécessaire est inclus, comme les béchers, les seringues et les flacons et sachets de réactifs prédosés.
  • Mesures haute résolution pour des déterminations rapides et précises
  • Réactifs de rechange disponibles : il n’est pas nécessaire d’acheter un nouveau kit lorsque les réactifs sont épuisés
Spécification
À utiliser avec (application) Dosage des sulfites
À utiliser avec (équipement) Échantillons d’eau
Comprend Solution d’acide sulfamique de 30 ml, réactif EDTA de 30 ml, solution d’acide sulfurique de 15 ml, indicateur d’amidon de 10 ml, solution titrante de 120 ml, récipient calibré de 20 ml, récipient calibré de 50 ml, et seringue calibrée avec pointe
Nbre de tests 110
Quantité 1 kit
Plage 0 à 20 mg/L, 0 à 200 mg/L
Suffisant pour Deux plages
Méthode de test Iodométrie
Type Kit de test sulfite
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • X100 TEST SULFITE
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide, sulphamic acid, sulphuric acid