Learn More
Hanna Instruments™ Kit de test chimique
Code produit 11783233
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Dosage des chlorures
Dosage des nitrites
Dosage des phosphates
Dosage des phénols
Dosage des sulfites
Dosage du chlore total
Dosage du fer (Fe2+ et Fe3+)
Détermination de la dureté totale
Détermination de la teneur en dioxyde de carbone
Détermination de l’ammoniac dans l’eau douce
Détermination du chlore libre LR/MR
Détermination du chlore libre et total
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
50 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
11783233 Détermination de la dureté totale 50 pièces
10504784 Dosage du fer (Fe2+ et Fe3+) 1 pièce
10637554 Détermination de la teneur en dioxyde de carbone 1 pièce
11692300 Détermination du chlore libre LR/MR 1 pièce
11612310 Détermination du chlore libre et total -
11676770 Dosage des nitrites 1 pièce
11713243 Dosage du chlore total 100 pièces
11642360 Dosage des chlorures 1 pièce
11763243 Dosage des sulfites 100 pièces
10480684 Détermination de l’ammoniac dans l’eau douce -
11773233 Dosage des phosphates 50 pièces
10634155 Dosage des phosphates -
11703253 Dosage des phénols 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11783233 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI3840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.77€
    19.76€ / 50 pièces
    Économisez 3.01€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Comprend tous les réactifs et l’équipement nécessaires pour effectuer des analyses manuelles de l’eau. Le kit de test chimique Hanna Instruments™ comprend des réactifs préfabriqués et prémesurés pour des déterminations rapides et précises avec des mesures haute résolution basées sur des méthodes de titrations acceptées.
Ces kits de tests chimiques utilisent des réactifs de haute qualité, fabriqués dans 'l'usine ultramoderne de Hanna, et chaque sachet/flacon porte clairement le numéro de lot et la date de péremption pour assurer la traçabilité.
  • Kit complet : Tout le matériel nécessaire est inclus, comme les béchers, les seringues et les flacons et sachets de réactifs prédosés.
  • Mesures haute résolution pour des déterminations rapides et précises
  • Réactifs de rechange disponibles : il n’est pas nécessaire d’acheter un nouveau kit lorsque les réactifs sont épuisés
Specifications
Analytes EDTA
À utiliser avec (application) Détermination de la dureté totale
À utiliser avec (équipement) Échantillons d’eau
Comprend Réactif de dureté LR de 30 ml et récipient calibré de 50 ml
Nbre de tests 50
Quantité 1 kit
Plage 0 à 150mg/L
Suffisant pour Détermination de la plage basse
Méthode de test Titration
Type Kit de test de plage faible de dureté totale
compliance-icons
Product Identifier
  • HARDNESS KIT LOW RANGE
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: edta tetrasodium salt