Learn More
Gibco™ Concentrat lipidique défini chimiquement
Code produit 11548846 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11548846 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11548846 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11905031
Valorisez le développement de vos procédés
Utilisez le code promo 27978
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Concentrat lipidique défini chimiquement
Culture cellulaire d’insectes testée.
Le concentré lipidique chimiquement défini est une émulsion lipidique concentrée conçue pour réduire ou remplacer le sérum de veau fœtal au sein des milieux de culture cellulaire pour un vaste éventail d’applications, notamment la croissance et la maintenance de CHO, d’hybridome et des cellules d’insectes au sein des cultures, ainsi que la production d’anticorps monoclonaux par des hybridomes et l’expression virale au niveau des cellules d’insectes. Les composants de ce supplément pour milieu de culture ont une définition chimique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Type de cellule Cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Concentrat lipidique
pH 4 à 6
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl chloromalonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: propanedioic acid