Learn More
KNF Pompe à vide à membrane résistante aux produits chimiques, certifiée ATEX, double tête en PTFE
Pour les gaz corrosifs, la distillation, la filtration, la préparation pour analyse, la sublimation, l’extraction, l’évaporation ou le séchage.
Marque: KNF 309579/026365
Description
- Pour l’air, les gaz et les vapeurs.
- Résistant à la corrosion et aux solvants.
- Remplacement idéal des pompes à jet d’eau.
- Sans entretien.
- La membrane structurée offre une longue durée de vie.
- Compact et portable.
- Plage de débits pour répondre à une variété d’applications.
- Ces pompes conviennent à la distillation, la filtration, la préparation pour analyse, la sublimation, l’extraction, l’évaporation ou au séchage.
- Une poignée de transport, des pieds en caoutchouc, un interrupteur marche / arrêt et un câble secteur sont inclus.
- Tous les modèles sont conformes à la norme ATEX II 2G IIB+H2 T3X atmosphère interne uniquement.
- La zone intérieure humide est équipée pour transférer des atmosphères potentiellement explosives - ils sont donc adaptés à la catégorie 2G atmosphères internes uniquement.
- Ils sont conçus pour transférer des gaz, vapeurs ou brouillards qui créent dans la tête de pompe des conditions favorables à la formation occasionnelle d’une atmosphère explosive.
- Veuillez noter que les moteurs d’entraînement utilisés sont des moteurs CA standard qui ne sont pas certifiés ATEX et que l’ensemble de la pompe ne doit donc pas être installé dans une atmosphère potentiellement explosive.
- Tous ces modèles nécessitent une tubulure de connexion de diamètre interne 10 mm.
Spécification
| 8 mbar absolu | |
| 230 V/50 Hz | |
| Pump head: PTFE, Diaphragm: PTFE, Valves: FFPM | |
| 34 L/min. | |
| 1 bar |
| ATEX rated | |
| 226 x 166 x 341 mm | |
| EU plug | |
| Dual heads | |
| 230 V |