Learn More
Buerkle™ Indicateur de débit CheMobil™ PMP
Code produit 10492101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10492101 Rouge 1 pièce
10175260 Noir 1 pièce
10208370 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10492101 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 87202002
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Utilisez ces indicateurs de débit pour une grande variété de substances. Les indicateurs de débit CheMobil™ PMP Buerkle™ donnent une indication visuelle précise de la vitesse d’écoulement de liquides ou de gaz transportés dans des tuyaux de ra
  • Indicateur de débit avec turbine fonctionnant dans les deux directions et dans toutes les positions
  • La turbine commence à tourner à un débit d’environ 150 mL/min (liquides)
  • Ne conviens pas aux acides forts, aux alcalis et aux solvants
  • Les indicateurs de débit CheMobil peuvent être stérilisés à la vapeur et présentent une bonne résistance chimique
  • Pour les tuyaux ayant un diamètre intérieur compris entre 6 et 11 mm
  • Résistant à une pression allant jusqu’à 2 bar
  • Longueur avec œillets 88 mm, hauteur 40 mm, largeur 15 mm
  • Code couleur : bleu, rouge et noir
  • Température maximale de fonctionnement du CheMobil PMP de +60°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Indicateur de débit
Matériau du coffret PMP
Float Material Polypropylène
Pression nominale 2 bars
Couleur Rouge
Gamme de débit 150°ml/min.
À utiliser avec (application) Utilisé pour beaucoup de substances en raison de sa bonne résistance chimique, ne convient pas aux solvants, alcalis et acides forts
Hauteur (impériale) 1.61 in.
Hauteur (métrique) 40 mm
Longueur (impériale) 3.50 in.
Longueur (métrique) 88 mm
Matériau PMP
Largeur (métrique) 15 mm
Température (impériale) 140°F
Température (métrique) 60°C
Poids (métrique) 0,01 kg
Largeur (impériale) 0.63 in.
Afficher plus Afficher moins
également disponible pour le secteur de l’alimentation et de la pharmacie (avec un adhésif certifié)