Learn More
UVP Imageur ChemStudio
Description
- Imageur autonome à écran tactile à faible encombrement
- Maximise l’espace sur les paillasses de laboratoire
- Disponible en tant que système informatique externe pour les laboratoires ayant des besoins informatiques particuliers
Caractéristiques techniques et capacités avancées :
- Haute résolution, sensibilité à la lumière avec appareil photo de 4,1 mégapixels
- Objectif f/0,95 pour des vitesses d’exposition rapides dans des applications à faible luminosité et à longue exposition
- Disponible avec une option économique de caméra 4,1 MP
- Comporte une excitation blanche et bleue en plus des LED standard
- Conçu pour les mises à niveau sur le terrain en ajoutant des LED rouges et vertes pour les applications multiplex
- Les plaques LED UVP Visi-White™ sont faciles à brancher et conviennent aux colorations argent et bleu Coomassie
- Utilisez la plaque de conversion UVP Visi-Blue™ pour les applications d’excitation bleue, y compris GelGreen et SYBR Green (460 à 470 nm)
- Compatible avec la source de lumière UVP eLITE pour l’excitation à des longueurs d’onde de 400 à 800 nm
- Utilise la technologie des moteurs légers au xénon pour un éclairage uniforme et à haute intensité, sur toute la gamme d’applications Technicolor
- Progiciel d’acquisition et d’analyse VisionWorks complet utilisé sur un ordinateur externe
- Avec des fonctions d’analyse quantitative et de génération de rapports
Conçu pour l’efficacité en laboratoire et une facilité d’utilisation :
- Ordinateur à grand écran tactile intégré de 13,3 po
- Permet d’obtenir des images claires de bandes faibles et de préciser les détails des images
- Le multitâche exigeant l’ouverture de plusieurs fenêtres et fichiers, il est plus facile de l’effectuer sur un grand écran
- Des icônes larges et visibles sur le logiciel tactile VisionWorks améliorent l’accessibilité pour un flux de travail amélioré et efficace
- L’ordinateur intégré a une capacité matérielle de 500 Go pour stocker de grandes quantités d’images, de préréglages d’application et de données
- 7 ports USB disponibles pour l’utilisation d’un clavier, d’une souris et d’autres accessoires.
- Le stylet est inclus pour un contrôle simple et précis
- La chambre noire est dotée d’un transilluminateur Thin-Line dans un plateau coulissant, avec un éclairage UV uniforme et à haute intensité sous forme compacte
- Grande surface maximale d’imagerie lumineuse de 21 x 17 cm
- Permet l’imagerie de plusieurs transferts, de différentes tailles
- Le transilluminateur Thin-Line est conçu avec des lampes UV longue durée, pour des exigences de service minimales
- La technologie de lampe UV fine est instantanée et ne nécessite pas de préchauffage
- Le commutateur d’intensité UV faible/élevé est inclus afin d’obtenir un rayonnement optimal pour la documentation ou le travail préparatif
Les fonctions d’automatisation améliorent le flux de travail dans les laboratoires :
- La capture et l’amélioration d’images sont automatisées grâce à des icônes basées sur les applications
- Utilisé pour la sélection rapide de diverses applications de gel et de transfert
- Des icônes d’application personnalisées peuvent être créées pour répondre à des besoins particuliers en matière de recherche
- Une large gamme de paramètres d’application est enregistrée pour plusieurs chercheurs effectuant des expériences sur un seul système d’imagerie
- Roue de filtration à cinq positions contrôlée par le logiciel, dans le plateau coulissant
- Permet un passage simple à différentes longueurs d’onde d’émission
- Tous les systèmes incluent des copies illimitées du logiciel d’acquisition et d’analyse VisionWorks™ complet, avec de nombreuses fonctionnalités de quantification et d’analyse
- Des équipes techniques d’applications et de services dédiées sont disponibles pour fournir un service et une assistance personnalisés
- Le matériel interne, y compris la caméra, l’objectif et l’ordinateur, est accessible sur le terrain pour le dépannage et les réparations
- Experts en assistance technique et spécialistes des applications
- Garantie fabricant de trois ans incluse avec ce système
- Les documents IQIQ/OQ (Installation et qualification) et l’assistance sur site peuvent être achetés
Certifications
Homologation CSA/UL
Garantie
3 ans
Spécification
Spécification
| Affichage | LED |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Tension | 230 V |
| Profondeur (impériale) | 14 in |
| Profondeur (métrique) | 41 cm |
| Hauteur (impériale) | 24 in |
| Taille en pixels | 4,1 MP |
| Largeur (impériale) | 18 po |
| Comprend | Filtre EtBr, logiciel d’acquisition et d’analyse VisionWorks, chambre noire, plateau Chemi pour transferts Stylet pour écran tactile (UVP ChemStudio Touch uniquement) |
| Hauteur (métrique) | 61 cm |
| Afficher plus |