Learn More
Analytik Jena US UVP ChemStudio et UVP ChemStudio Touch 815
Code produit 15769759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Imageur ChemStudio
Imageur tactile ChemStudio
Tension:
230 V
Type d’affichage:
Écran tactile de 13,3 po
Néant
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Tension Type d’affichage unitSize
15769759 Imageur tactile ChemStudio 230 V Écran tactile de 13,3 po 1 pièce
15779759 Imageur ChemStudio 230 V Néant 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15769759 Fournisseur Analytik Jena Code fournisseur 84997092802
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Analytik Jena US UVP ChemStudio et ChemStudio Touch 815 destinés aux laboratoires exécutant des applications génomiques et protéomiques. Avec une caméra 8,1 MP de qualité supérieure pour l’imagerie haute sensibilité des transferts Western, des Westerns fluorescents, des immunotransferts, des transferts de protéines, des gels d’ADN, des gels de protéines.
  • Disponible en tant que système à écran tactile autonome ou système informatique externe pour les laboratoires ayant des besoins informatiques particuliers
  • Maximise l’espace sur les paillasses de laboratoire
Caractéristiques techniques et capacités avancées :
  • Haute résolution et sensibilité à la lumière avec appareil photo de 8,1 mégapixels
  • Objectif f/0,95 pour des vitesses d’exposition rapides dans des applications à faible luminosité et à longue exposition
  • Dispose de LED d’excitation blanches, rouges, vertes et bleues pour les applications multiplex
  • Utilisez le transilluminateur à LED UVP Visi-White™ ou son alternative économique, les plaques de conversions UVP Visi-White™ pour les colorations bleues Coomassie, argent et autres applications à transillumination par lumière blanche
  • Utilisez le transilluminateur à LED UVP Visi-Blue™ ou son alternative économique, les plaques de conversions UVP Visi-Blue™ pour les applications d’excitation bleues, y compris GelGreen and SYBR Green (460 à 470 nm)
  • Progiciel d’acquisition et d’analyse VisionWorks™ complet utilisé sur un ordinateur externe
  • Avec des fonctions d’analyse quantitative et de génération de rapports
Conçu pour l’efficacité en laboratoire et une facilité d’utilisation :
  • L’UVP ChemStudio Touch comprend un ordinateur à grand écran tactile intégré de 13,3 po
  • Permet d’obtenir des images claires de bandes faibles et de préciser les détails des images
  • Le multitâche exigeant l’ouverture de plusieurs fenêtres et fichiers, il est plus facile de l’effectuer sur un grand écran
  • Des icônes larges et visibles sur le logiciel VisionWorks™ améliorent l’accessibilité pour un flux de travail amélioré et efficace
  • L’ordinateur intégré a une capacité matérielle de 500 Go pour stocker de grandes quantités d’images, de préréglages d’application et de données
  • 7 ports USB disponibles pour l’utilisation d’un clavier, d’une souris et d’autres accessoires.
  • Le stylet est inclus pour un contrôle simple et précis
  • La chambre noire est dotée d’un transilluminateur Thin-Line dans un plateau coulissant, avec un éclairage UV uniforme et à haute intensité sous forme a compacte
  • Grande surface maximale d’imagerie lumineuse de 21 x 17 cm
  • Permet l’imagerie de plusieurs transferts, de différentes tailles
  • Le transilluminateur Thin-Line est conçu avec des lampes UV longue durée, pour des exigences de service minimales
  • La technologie de lampe UV fine est instantanée et ne nécessite pas de préchauffage
  • Le commutateur d’intensité UV faible/élevé est inclus afin d’obtenir un rayonnement optimal pour la documentation ou le travail préparatif
Les fonctions d’automatisation améliorent le flux de travail dans les laboratoires :
  • La capture et l’amélioration d’images sont automatisées grâce à des icônes basées sur les applications
  • Utilisé pour la sélection rapide de diverses applications de gel et de transfert
  • Des icônes d’application personnalisées peuvent être créées pour répondre à des besoins particuliers en matière de recherche
  • Une large gamme de paramètres d’application est enregistrée pour plusieurs chercheurs effectuant des expériences sur un seul système d’imagerie
  • Roue de filtration à cinq positions contrôlée par le logiciel, dans le plateau coulissant
  • Permet un passage simple à différentes longueurs d’onde d’émission
  • Tous les systèmes incluent des copies illimitées du logiciel d’acquisition et d’analyse VisionWorks™ complet, avec de nombreuses fonctionnalités de quantification et d’analyse
  • Des équipes techniques d’applications et de services dédiées sont disponibles pour fournir un service et une assistance personnalisés
  • Garantie fabricant de trois ans incluse avec ces systèmes
  • Les documents IQIQ/OQ (Installation et qualification) et l’assistance sur site peuvent être achetés
Certifications
Certifications CSA et CE
Garantie
3 ans
Spécification
Description Matériel : Ordinateur à écran tactile intégré de 13,3 po
Tension 230 V
Profondeur (impériale) 16 in
Profondeur (métrique) 43cm
Hauteur (impériale) 24 in
Taille en pixels 8,1 MP
Largeur (impériale) 18 po
Comprend Filtre EtBr, logiciel d’acquisition et d’analyse VisionWorks, chambre noire, plateau Chemi pour transferts Stylet pour écran tactile (UVP ChemStudio Touch uniquement)
Hauteur (métrique) 61cm
Logiciel Logiciel d’acquisition et d’analyse VisionWorks™
Largeur (métrique) 46cm
À utiliser avec (application) Transferts chimiluminescents, fluorescence, UV, gels d’ADN, gels protéiques, gels de lumière bleue, bleu Coomassie, GelGreen, SYBR Green, transferts protéiques, transferts Western, immunotransferts, transferts Western fluorescents
Type de produit Imageur tactile ChemStudio
Type d’affichage Écran tactile de 13,3 po
Fréquence 50/60 Hz