Learn More
Saint Gobain Life Sciences Film de fluoropolymère en PTFE Chemware™
Code produit 12347008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
25 pieds
Conditionnement:
7.50m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
12347008 25 pieds 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12347008 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur D1069279
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.85€
    129.09€ / 7.5m
    Économisez 81.76€
    38% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Chemware™ Film en fluoropolymère PTFE idéal pour revêtir ou recouvrir étagères, tiroirs, tables, plateaux, égouttoirs et éviers.
  • Résistante aux produits chimiques et à la corrosion
  • Surface non adhésive
  • Non poreuse et non absorbante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (impériale) 25 pieds
Type de produit Film
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 305 mm
Longueur (métrique) 7.6 m
Matériau PTFE
Épaisseur 127 μm