Learn More
Saint Gobain Life Sciences Cuve en PFA Chemware™ avec bouchon
Description
- Chemware™ Les bocaux en PFA permettent de stocker des solutions, des pâtes et des matériaux en vrac sans risque de lixiviation, de corrosion, de contamination ou d'évaporation.
- Ils résistent aux liquides corrosifs, aux acides, aux solvants, aux réactifs sensibles et aux solutions de coloration.
- Les bocaux PFA sont dotés d'une large ouverture pour un accès facile et d'une surface antiadhésive pour un nettoyage aisé.
- Un espace est prévu sur le côté des bocaux pour le marquage d'identification.
- Empilables, ces bocaux sont dotés d'un couvercle moleté pour une prise en main sûre, facilitant ainsi leur ouverture et leur fermeture.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 120 mL |
| Diamètre (impériale) | 8365008 |
| Matériau | PFA |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Hauteur (métrique) | 53,2 mm |
| Hauteur (impériale) | 2,1 in |
| Matériau du bouchon | PFA |
| Diamètre (métrique) | 66 mm |
| Type de produit | Cuve |