Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Tube à essai sans bouchon
Code produit 12359339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12359339 15 ml 1 pièce
11714498 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12359339 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur D1069695
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.20€
    52.79€ / 1 pièces
    Économisez 32.41€
    38% de réduction
Expédition estimée: 04-03-2027
PFA résistant aux métaux Chemware™ Tube à essai sans bouchon pour analyse de traces.
  • Chemware™ Les tubes à essai en PFA sont idéaux pour l'analyse des métaux traces/ICP et les applications nécessitant une excellente résistance chimique.
  • Le PFA possède la plus faible teneur en ions métalliques et la plus large plage de températures de toutes les résines fluoropolymères.
  • Les tubes à essai sont translucides pour faciliter la visualisation du contenu et résistent à des températures allant jusqu'à 260 °C (500 °F).
  • Peut être stérilisé à plusieurs reprises.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Translucide
Capacité (métrique) 15 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau PFA
Forme Cylindrique
Stérilité Non stérile
Graduated Non
Type de bouchon Non inclus
Type de produit Tube à essai