Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide chenodéoxycholique, 98 %
Code produit 10266950 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10266950 5 g Flacon en verre 5g
10521291 25 g Flacon en verre 25g
10368613 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10266950 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 228770050
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Acide chénodésoxycholique, 98 %, ACROS Organics, Quantité :5 g, emballage :Flacon en verre, blanc, Point de fusion :162°C à 168°C, poids moléculaire :391,572, pourcentage de pureté :> -97,5 %, Plage de pourcentage du dosage :97 % et plus, CAS :474-25-9, CHEBI :CHEBI:36234, Numéro EINECS :207-481-8, Poids de la formule :392,57
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 474-25-9
Formule moléculaire C24H40O4
Poids moléculaire (g/mol) 392.58
Numéro MDL MFCD00064142
Clé InChI RUDATBOHQWOJDD-BSWAIDMHSA-N
Synonyme chenodexycholic acid, chenodeoxycholate anion, chenodeoxycholate 1-, 3alpha, 7alpha-dihydroxy-5beta-cholanic acid, 3alpha,7alpha-dihydroxy-5beta-cholan-24-oate, 3alpha,7alpha-dihydroxy-5beta-cholan-24-oic acid anion, 4r-4-3r,5s,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r-10,13-dimethyl-3,7-bis oxidanyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-17-yl pentanoate, 4r-4-3r,5s,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-17-yl pentanoate
CID PubChem 9548590
ChEBI CHEBI:36234
Nom IUPAC (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-diméthyle-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradéhydro-1H-cyclopenta[a]phénanthres-17-yle]pentanoate
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Specifica
Nom chimique ou matériau Chenodeoxycholic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 162°C to 168°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Rotation spécifique +10° to +13° (20°C, 589nm) (c=1, EtOH)
Poids de la formule 392.57
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.