Learn More
Chenodeoxycholic Acid, MedChemExpress
Description
Chenodeoxycholic Acid is a hydrophobic primary bile acid that activates nuclear receptors (FXR) involved in cholesterol metabolism.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chenodeoxycholic Acid |
| CAS | 474-25-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H40O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | CDCA |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (127.37 mM) |
| SMILES | O=C(O)CC[C@@H](C)[C@]1([H])[C@]2(C)[C@](CC1)([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@@](C4)([H])[C@@](CC[C@H]4O)(C)[C@]([H])3CC2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 392.57 |
| Afficher plus |